(R)-(-)-Mandelsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14767.14 A14767.22
A14767.14EA 1020 DKK
A14767.14 A14767.22
(R)-(-)-Mandelsyre ≥98%
(R)-(-)-Mandelsyre
Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…134 °C
Massefylde: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064251
CAS-nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6