DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51201-1G OR51201-5G
APOSOR51201-1GEA 317 DKK
APOSOR51201-1G APOSOR51201-5G
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride
Formel: C₃H₁₀ClN₃O₂
Smeltepunkt: 183 °C
MDL Number: MFCD08704793
CAS-nummer: 55819-71-1