Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 1090 DKK
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00620636
CAS-nummer: 59812-35-0