2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 1010 DKK
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Smeltepunkt: 186…190 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475816
CAS-nummer: 850033-39-5