(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50481-250MG OR50481-1G
APOSOR50481-250MGEA 1970 DKK
APOSOR50481-250MG APOSOR50481-1G
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₅H₆ClN₃·ClH
MDL Number: MFCD16872055
CAS-nummer: 1794737-26-0