5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 1640 DKK
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₆BrNS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219467
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III