6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluoro-1-oxidoquinolin-1-ium-4-carbonitrile
PC99144-250MG PC99144-1G
APOSPC99144-250MGEA 1700 DKK
APOSPC99144-250MG APOSPC99144-1G
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide
Formel: C₁₀H₅FN₂O
Molekylvægt: 188.16 g/mol
MDL Number: MFCD33404154
CAS-nummer: 152562-07-7