Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 1040 DKK
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24107276
CAS-nummer: 1535973-93-3