1-Adamantanethiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Adamantane-1-thiol, 1-Mercaptoadamantane
OR309163-5G OR309163-25G
APOSOR309163-5GEA 654 DKK
APOSOR309163-5G APOSOR309163-25G
1-Adamantanethiol 98%
1-Adamantanethiol
Formel: C₁₀H₁₆S
Molekylvægt: 168.298 g/mol
Smeltepunkt: 103…105 °C
MDL Number: MFCD00213530
CAS-nummer: 34301-54-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III