5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC912273-1G PC912273-5G PC912273-10G
APOSPC912273-1GEA 632 DKK
APOSPC912273-1G APOSPC912273-5G APOSPC912273-10G
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Formel: C₅H₄FIN₂
MDL Number: MFCD28722380
CAS-nummer: 1649470-53-0