4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 197 DKK
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₃
Kogepunkt: 356,6/760 mm °C
Smeltepunkt: 63…65 °C
Massefylde: 1,04
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05863922
CAS-nummer: 171364-81-1