4-(Dimethylamino)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 164 DKK
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitril 98%
4-(Dimethylamino)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂
Kogepunkt: 318 °C
Smeltepunkt: 70 - 76 °C
MDL Number: MFCD00001815
CAS-nummer: 1197-19-9