5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33673-250MG OR33673-1G
APOSOR33673-250MGEA 1530 DKK
APOSOR33673-250MG APOSOR33673-1G
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18254230
CAS-nummer: 1256825-21-4