4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908562-250MG PC908562-1G PC908562-5G
APOSPC908562-250MGEA 480 DKK
APOSPC908562-250MG APOSPC908562-1G APOSPC908562-5G
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.04 g/mol
MDL Number: MFCD19686156
CAS-nummer: 1356113-07-9