3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 2270 DKK
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
MDL Number: MFCD22566356
CAS-nummer: 1417569-98-2