4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC902764-1G PC902764-5G PC902764-25G
APOSPC902764-1GEA 393 DKK
APOSPC902764-1G APOSPC902764-5G APOSPC902764-25G
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MDL Number: MFCD06208208
CAS-nummer: 773108-64-8