2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315895-250MG OR315895-1G
APOSOR315895-250MGEA 2170 DKK
APOSOR315895-250MG APOSOR315895-1G
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine
Formel: C₅H₄BrIN₂
MDL Number: MFCD27959281
CAS-nummer: 1300750-78-0