5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315887-250MG OR315887-1G
APOSOR315887-250MGEA 1640 DKK
APOSOR315887-250MG APOSOR315887-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₇BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32689355
CAS-nummer: 2594436-03-8