3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 1430 DKK
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32689353
CAS-nummer: 2296417-42-8