3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315838-250MG OR315838-1G OR315838-5G
APOSOR315838-250MGEA 1430 DKK
APOSOR315838-250MG APOSOR315838-1G APOSOR315838-5G
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD32669824
CAS-nummer: 2097553-56-3