Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate) 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR71104-100G OR71104-500G
APOSOR71104-100GEA 333 DKK
APOSOR71104-100G APOSOR71104-500G
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate) 96%
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate)
Formel: C₆H₆Na₁₂O₂₄P₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00082310
CAS-nummer: 14306-25-3