Sodium 2,5-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6585-50G PC6585-250G PC6585-1KG
APOSPC6585-50GEA 600 DKK
APOSPC6585-50G APOSPC6585-250G APOSPC6585-1KG
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Formel: C₇H₃F₂NaO₂
MDL Number: MFCD03094396
CAS-nummer: 522651-42-9