7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57417-250MG PC57417-1G
APOSPC57417-250MGEA 1640 DKK
APOSPC57417-250MG APOSPC57417-1G
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂O
MDL Number: MFCD34169326
CAS-nummer: 2676196-05-5