Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57810-250MG PC57810-1G PC57810-5G
APOSPC57810-250MGEA 1160 DKK
APOSPC57810-250MG APOSPC57810-1G APOSPC57810-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
MDL Number: MFCD33404168
CAS-nummer: 2091662-46-1