2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 1430 DKK
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
Molekylvægt: 271.01 g/mol
MDL Number: MFCD32903693
CAS-nummer: 2092799-77-2