2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57773-250MG PC57773-1G PC57773-5G
APOSPC57773-250MGEA 1440 DKK
APOSPC57773-250MG APOSPC57773-1G APOSPC57773-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391069
CAS-nummer: 1261441-93-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II