4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57772-250MG PC57772-1G PC57772-5G
APOSPC57772-250MGEA 1430 DKK
APOSPC57772-250MG APOSPC57772-1G APOSPC57772-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391074
CAS-nummer: 1261448-03-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III