2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57764-250MG PC57764-1G PC57764-5G
APOSPC57764-250MGEA 1430 DKK
APOSPC57764-250MG APOSPC57764-1G APOSPC57764-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
Molekylvægt: 232.02 g/mol
MDL Number: MFCD18391059
CAS-nummer: 1261441-87-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III