3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57531-1G PC57531-5G
APOSPC57531-1GEA 3930 DKK
APOSPC57531-1G APOSPC57531-5G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₃
MDL Number: MFCD22415153
CAS-nummer: 1554882-88-0