Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57483-1G PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA 4580 DKK
APOSPC57483-1G APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
MDL Number: MFCD18399132
CAS-nummer: 1261879-66-6