(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57466-100MG PC57466-250MG PC57466-1G
APOSPC57466-100MGEA 2300 DKK
APOSPC57466-100MG APOSPC57466-250MG APOSPC57466-1G
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₉H₁₁ClF₃NO
MDL Number: MFCD12758183
CAS-nummer: 1391449-79-8