tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57443-250MG PC57443-1G
APOSPC57443-250MGEA 898 DKK
APOSPC57443-250MG APOSPC57443-1G
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD20441471
CAS-nummer: 1225380-87-9