4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57421-250MG PC57421-1G PC57421-5G
APOSPC57421-250MGEA 1310 DKK
APOSPC57421-250MG APOSPC57421-1G APOSPC57421-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molekylvægt: 259 g/mol
MDL Number: MFCD28739074
CAS-nummer: 1807145-20-5