4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57420-250MG PC57420-1G PC57420-5G
APOSPC57420-250MGEA 1310 DKK
APOSPC57420-250MG APOSPC57420-1G APOSPC57420-5G
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
CAS-nummer: 2385518-14-7