1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57411-250MG PC57411-1G PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA 1430 DKK
APOSPC57411-250MG APOSPC57411-1G APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆HBrCl₂FI
Molekylvægt: 369.79 g/mol
MDL Number: MFCD34166239
CAS-nummer: 2676196-06-6
UN nummer: 2811