2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC57117-250MG PC57117-1G PC57117-5G
APOSPC57117-250MGEA 994 DKK
APOSPC57117-250MG APOSPC57117-1G APOSPC57117-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
MDL Number: MFCD32903683
CAS-nummer: 2168988-02-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III