2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC57116-250MG PC57116-1G PC57116-5G
APOSPC57116-250MGEA 763 DKK
APOSPC57116-250MG APOSPC57116-1G APOSPC57116-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
MDL Number: MFCD19105411
CAS-nummer: 1316273-53-6