3-(1,1-Difluoroethyl)phenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-[3-(1,1-difluoroethyl)phenyl]ethanone
PC56998-250MG PC56998-1G PC56998-5G
APOSPC56998-250MGEA 1310 DKK
APOSPC56998-250MG APOSPC56998-1G APOSPC56998-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)phenacyl bromide 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)phenacyl bromide
Formel: C₁₀H₉BrF₂O
UN nummer: 3265
ADR: 8,II