1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 872 DKK
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂I
MDL Number: MFCD18391107
CAS-nummer: 1261671-65-1