Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56992-250MG PC56992-1G PC56992-5G
APOSPC56992-250MGEA 1440 DKK
APOSPC56992-250MG APOSPC56992-1G APOSPC56992-5G
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅ClF₄O₂
MDL Number: MFCD28752648
CAS-nummer: 1805524-74-6