5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 1530 DKK
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrClF₄
Molekylvægt: 291.47 g/mol
MDL Number: MFCD31696997
CAS-nummer: 2090498-26-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II