5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 1440 DKK
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
MDL Number: MFCD31696995
CAS-nummer: 134099-23-3