5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC55857-250MG PC55857-1G PC55857-5G
APOSPC55857-250MGEA 1180 DKK
APOSPC55857-250MG APOSPC55857-1G APOSPC55857-5G
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃N
MDL Number: MFCD24645334
CAS-nummer: 1374298-68-6