5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 2970 DKK
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MDL Number: MFCD18256211
CAS-nummer: 1256817-25-0