3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52530-250MG PC52530-1G PC52530-5G
APOSPC52530-250MGEA 872 DKK
APOSPC52530-250MG APOSPC52530-1G APOSPC52530-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂N
MDL Number: MFCD27925456
CAS-nummer: 55805-06-6