3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52529-250MG PC52529-1G PC52529-5G
APOSPC52529-250MGEA 1430 DKK
APOSPC52529-250MG APOSPC52529-1G APOSPC52529-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O
MDL Number: MFCD20527725
CAS-nummer: 1032527-37-9