6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52229-250MG PC52229-1G
APOSPC52229-250MGEA 1640 DKK
APOSPC52229-250MG APOSPC52229-1G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₁₀H₅F₆NO
MDL Number: MFCD20226878
CAS-nummer: 1067188-94-6