Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 404 DKK
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Formel: C₆H₅NO₃
Kogepunkt: 469/760 mm °C
Smeltepunkt: 270 °C
Massefylde: 1,34
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006209
CAS-nummer: 13602-12-5