Ethylencarbonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 186 DKK
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Ethylencarbonat 98%
Ethylencarbonat
Formel: C₃H₄O₃
Kogepunkt: 243 - 244/740 mm °C
Smeltepunkt: 35 - 38 °C
Massefylde: 1,321
Flammepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005382
CAS-nummer: 96-49-1