3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 1040 DKK
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel: C₈H₆BrN₃
MDL Number: MFCD28154606
CAS-nummer: 1383718-53-3